Learn More
Boldine, LoGiCal
Código de producto. 30461010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461010 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461010 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3308.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boldine
CAS 476-70-0
Nombres de analitos o componentes Boldine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (6aS)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (S)-, Boldine (6CI,7CI), (+)-(S)-Boldine, (+)-2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine, (+)-Boldine, (S)-(+)-Boldine, (S)-Boldine, Boldin, Boldina, NSC 65689, d-Boldine, 6aalpha-Aporphine-2,9-diol, 1,10-dimethoxy- (8CI), 1,10-Dimethoxy-6aalpha-aporphine-2,9-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc2c(C[C@@H]3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c2c34)cc1O
Nombre IUPAC (6aS)-1,10-dimetoxi-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-2,9-diol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 327.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1471 g/mol