Learn More
Undecilenato de boldenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boldenone Undecylenate |
| CAS | 13103-34-9 |
| Fórmula molecular | C30 H44 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-[(1-Oxo-10-undecenyl)oxy]-androsta-1,4-dien-3-one, Androsta-1,4-dien-3-one, 17β-hydroxy-, 10-undecenoate (7CI,8CI), 10-Undecenoic acid, ester with 17β-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one (8CI), Ba 29038, Ba 9038, Boldefarm, Boldenone 10-undecenoate, Boldenone undecylenate, Equipoise, Parenabol, Vebonol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H44O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h4,17,19,21,24-27H,1,5-16,18,20H2,2-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] undec-10-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 452.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.329 |