Learn More
Undecilenato de boldenona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463928 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463928 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP3560.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boldenone Undecylenate
CAS 13103-34-9
Nombres de analitos o componentes Boldenone Undecylenate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C30 H44 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ba 29038, Ba 9038, Boldefarm, Boldenone 10-undecenoate, Boldenone undecylenate, Equipoise, Parenabol, Vebonol, (17beta)-17-[(1-Oxo-10-undecenyl)oxy]-androsta-1,4-dien-3-one, Androsta-1,4-dien-3-one, 17beta-hydroxy-, 10-undecenoate (7CI,8CI), 10-Undecenoic acid, ester with 17beta-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C30H44O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h4,17,19,21,24-27H,1,5-16,18,20H2,2-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] undec-10-enoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 452.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.329 g/mol