Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boldenona |
| CAS | 846-48-0 |
| Cantidad | 500 mg |
| Punto de fusión | 168°C a 170°C |
| Fórmula molecular | C19 H26 O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286,41 |
| Forma física | Polvo o cristales |
| Color | De blanco a amarillo claro a beige claro |