Learn More
Thermo Scientific™ Boldenona
Código de producto. 17221172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17221172 100 mg 100 miligramos
17231172 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17221172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 465751000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boldenona
CAS 846-48-0
Cantidad 100 mg
Punto de fusión 168°C a 170°C
Fórmula molecular C19 H26 O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 286,41
Forma física Polvo o cristales
Color De blanco a amarillo claro a beige claro