Learn More
Boldenona, Mikromol™
Código de producto. 18082520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18082520 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18082520 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0864.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Boldenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boldenone
CAS 846-48-0
Nombres de analitos o componentes Boldenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Boldenone, 17beta-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, Testosterone Imp. H (EP), Testosterone Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 286.41
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1933 g/mol