Learn More
Cipionato de Boldenona, Mikromol™
Produktkod. 18082540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
18082540 100 mg 100 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18082540 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3718.000100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cipionato de Boldenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Boldenone Cypionate
CAS 106505-90-2
Nombres de analitos o componentes Boldenone Cypionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H38 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 17β-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one Cyclopentanepropionate (7CI), Boldenone Cypionate
Fórmula InChI InChI=1S/C27H38O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h13,15,17-18,21-24H,3-12,14,16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-ciclopentilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 410.59
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.2821 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.