Learn More
Boldenona 17-O-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boldenone 17-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 827019-65-8 |
| Fórmula molecular | C25H34O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(((8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, (17beta)-3-Oxoandrosta-1,4-dien-17-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 17beta-Boldenone Glucuronide, 1,4-Androstadiene-17beta-ol-3-one glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O8/c1-24-9-7-13(26)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(25(15,2)10-8-16(14)24)32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31/h7,9,11,14-21,23,27-29H,3-6,8,10H2,1-2H3,(H,30,31)/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21?,23+,24?,25?/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@]3(CC[C@@H]4O[C@@H]5O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[H])=C1 |
| Nombre IUPAC | (17β)-3-Oxoandrosta-1,4-dien-17-iloβ -Ácido D-glucopiranosidurónico; 17β -Glucurónido de boldenona; BOLDENONA-17-O-BETA-GLUCURÓNIDO |
| Peso molecular (g/mol) | 462.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.23 |