Learn More
Boldenona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30457993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457993 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457993 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0864.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Boldenone
CAS 846-48-0
Nombres de analitos o componentes Boldenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Boldenone, 17beta-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, Testosterone Imp. H (EP), Testosterone Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 286.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1933 g/mol