Learn More
Bohlender™ Trampa de vacío BOLA™
Código de producto. 17137304
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17137304 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
1 options
Código de producto. 17137304 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D 81010
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Trampa de vacío con cuerpo distribuidor de PTFE y 2 conectores de manguera.
  • Consta de un tapón de rosca negro de PPS para roscas GL 45, un cuerpo distribuidor de PTFE con conectores de manguera en 2 pasos para la conexión de tubos elásticos (como de silicona, Viton o Tygon), así como de un tubo de entrada de gas de FEP
  • Con una flecha en la parte superior del cuerpo del distribuidor para mostrar el sentido de flujo
  • El tubo de entrada de gas se puede cortar a la longitud que se desee previa solicitud
  • Resistencia química universal
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 150 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) de 200 °C
Anchura (métrico) 80 mm