Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U BOLA™, 60 mm de ancho
Descripción
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
- Hoja de agitador en forma de U fabricada por completo con PTFE
- Resistencia química universal, ya que el producto solo está expuesto al PTFE
- Diámetro de sujeción:6,5 mm
- Distancia entre las hojas:30 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Altura de la hoja (imperial) | 1,6 in |
| Altura de la hoja (métrico) | 40 mm |
| Longitud de inmersión | 25 mm |
| Longitud (imperial) | 31 in |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Anchura (imperial) | 2,4 in |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Material | PTFE, acero inoxidable. |