Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U BOLA™, 180 mm de ancho
Código de producto. 17187074
Click to view available options
Longitud (métrico):
1600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17187074
Marca: Bohlender™ C38474
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ejes de agitador con forma de U con revestimiento de PTFE y con eje de acero inoxidable.
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Hoja de agitador en forma de U fabricada por completo con PTFE
  • Resistencia química universal, ya que el producto solo está expuesto al PTFE
  • Diámetro de sujeción:14 mm
  • Distancia entre las hojas:110 mm
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) 0,6 in
Diámetro del eje (métrico) 16 mm
Altura de la hoja (imperial) 5,5 in
Altura de la hoja (métrico) 140 mm
Longitud de inmersión 100 mm
Longitud (imperial) 63 in
Longitud (métrico) 1600 mm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 180 mm
Material PTFE, acero inoxidable.