Learn More
Bohlender™ Soporte para tubos BOLA™
Código de producto. 10047751
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
de D.E. 1,6 mm (1/16 pulg ) y 3,2 mm (1/8 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
10047751 de D.E. 1,6 mm (1/16 pulg ) y 3,2 mm (1/8 pulg) cada uno
1 options
Código de producto. 10047751 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor F 70606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.38€
    35.19€ / paquete de 1
    Ahorro 6.19€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Diseñado para su uso con herramientas de colocación de bridas termoeléctricas.Los soportes para tubos BOLA permiten la fijación segura de los tubos mediante la colocación de bridas.
  • Para tubos con D.E.1,6 mm (1/16 pulg ) y 3,2 mm (1/8 pulg)
    • Permite la fijación segura de los tubos durante el procedimiento de colocación de bridas
      • Diseñados para facilitar el montaje y la manipulación
        • Evite lesiones debido a
Compliance
brida, tubo, soporte, accesorios, colocación de bridas
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Fijación segura de los tubos durante el procedimiento de colocación de bridas
Tamaño de los tubos de D.E. 1,6 mm (1/16 pulg ) y 3,2 mm (1/8 pulg)
Tipo de producto Soporte para tubos