Learn More
Bohlender™ Sondas de inmersión total BOLA™ PT 1000
Descripción
- Sonda de inmersión total PT 1000
- Diámetro del anillo con reborde:5 mm
- Diámetro de la sonda:4 mm
- Cable blanco recubierto de PFA (longitud:4 m)
- Tiempos de respuesta típicos:T 50:De 16 a 18 s, T 90:De 47 a 50 s
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sistema de 2 hilos |
| Cable | Recubierto de PFA |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |