Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura BOLA™ PT 1000
Código de producto. 17117574
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
260 mm
360 mm
560 mm
660 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17117574 260 mm cada uno
17127574 360 mm cada uno
17137574 560 mm cada uno
17147574 660 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17117574 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor P195015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sondas de temperatura PT 1000 fabricadas con PTFE y acero inoxidable.
  • Un sensor de medición PT 1000 en tubo de acero inoxidable encapsulado de PTFE (1.4571)
  • Diámetro de la sonda de temperatura 8 mm
  • Diámetro de la punta 6 mm
  • Diámetro del anillo con reborde 12 mm
  • Con cable con revestimiento PFA blanco (longitud:1,5 m, sistema de 2 cables)
  • Cable del conector:1500 mm (técnica de 2 hilos)
  • Tiempos de respuesta típicos:T 50:De 16 a 18 s, T 90:De 47 a 50 s
Especificaciones
Interfaz Sistema de 2 hilos
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 260 mm