Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura BOLA™ K y SMP-Conector
Código de producto. 17197564
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm (340 mm en total)
500 mm (560 mm en total)
Longitud (imperial):
12 in
20 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17197564 300 mm (340 mm en total) 12 in cada uno
17107574 500 mm (560 mm en total) 20 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17197564 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor P186020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.45€
    149.37€ / paquete de 1
    Ahorro 91.08€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Sondas de temperatura K y SMP-Conector con punta puntiaguda y conector SMP.
  • Termopar K (Ni Cr + Ni) en un tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE
  • Sonda de temperatura con punta puntiaguda
  • Diámetro del anillo con reborde:12 mm
  • Con cable con revestimiento de PFA verde (longitud:1,5 m) y conector SMP
  • Tiempos de respuesta típicos:T 50: aprox. 25 s, T 90: aprox. 59 s
Specifications
Material Acero inoxidable
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm (340 mm en total)
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 8 mm