Learn More
Bohlender™ Sonda de temperatura BOLA™ Lemo (PT 100)
Código de producto. 17157564
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
660 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17157564 660 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17157564 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor P 176230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.78€
    346.33€ / paquete de 1
    Ahorro 209.45€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Sonda de temperatura fabricada con PTFE y acero inoxidable con cable recubierto de PFA.
  • Un sensor de medición PT 100 en un tubo de acero inoxidable encapsulado de PTFE
  • Diámetro de la sonda de temperatura:8 mm
  • Diámetro de punta:6 mm
  • Diámetro del anillo con reborde:12 mm
  • Longitud utilizable:600 mm
  • Con cable con revestimiento PFA blanco (longitud:1,5 m) y enchufe Lemo montado de tamaño 1
  • Sistema de 4 hilos
  • Tiempos de respuesta típicos:T 50:De 7 a 12 s, T 90:De 14 a 16 s
Especificaciones
Tipo Sistema de 4 hilos
Cable Recubierto de PFA
Interfaz Enchufe de tamaño 1 de Lemo™
Material PTFE, acero inoxidable.
Longitud (imperial) 26 in
Longitud (métrico) 660 mm