Learn More
Bohlender™ Arandela de repuesto BOLA™ para llaves de paso
Código de producto. 30274468
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30274468 Polipropileno paquete de 50
1 options
Código de producto. 30274468 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor J119821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.48€
    41.00€ / paquete de 50
    Ahorro 12.48€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Arandela de repuesto para llaves de paso de polipropileno o PTFE.
  • Arandelas de PP o PTFE
  • Para tapones de llaves de paso BOLA™ Eco
  • Color:Rojo
Especificaciones
Tipo Rosca M 8
Descripción Conicidad 1:10/1:10/1:5
Material Polipropileno
Tamaño del tapón NS 12,5, NS 14,5, 13,5
Para utilizar con (equipo) Para BOLA™ Tapones de llave de paso ecológicos
Color Rojo