Learn More
Bohlender™ Juego de compensación de presión BOLA™
Descripción
- Consta de tapón de rosca de PPS para rosca GL, junta de PTFE/silicona y membrana de filtración intercambiable fabricada con PTFE
- Alta resistencia a productos químicos
- El producto solo queda expuesto al PTFE
- Compensación de presión ya a 0,1 bar de presión diferencial
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | GL 18 |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 2,5 μm |
| Caudal | A 0,5 bar: 25 l/h, a 1 bar: 85 l/h |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 16 mm |