Learn More
Bohlender™ Membranas de sellado y ruptura BOLA™
Descripción
Juego formado por 10 membranas de sellado y 10 membranas de ruptura para su uso con recipientes de digestión.
- Membranas de sellado de PFA
- Membranas de ruptura de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1,7 y 3,4 oz |
| Capacidad (métrico) | 50 y 100 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de digestión |
| Material | PFA, PTFE |