Learn More
Bohlender™ Frascos de depurador Vitrum BOLA™
Código de producto. 17127534
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Altura (métrico):
186 mm
256 mm
Tipo:
Rosca de frasco: GL 45
Rosca de frasco: GLS 80
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
17127534 1000 mL 256 mm Rosca de frasco: GL 45 cada uno
15659384 500 mL 186 mm Rosca de frasco: GLS 80 cada uno
17137534 1000 mL 256 mm Rosca de frasco: GLS 80 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17127534 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor N 166224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.73€
    139.01€ / paquete de 1
    Ahorro 132.72€
    48% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Frascos de depurador Vitrum con dos cuellos roscados GL 18 laterales en un frasco de vidrio borosilicatado.
  • Consta de cuerpo de PTFE con tapón de rosca y dos cuellos roscados GL 18 laterales
  • Frasco idóneo fabricado con vidrio de borosilicato, así como un tubo de entrada FEP y un distribuidor de gas con orificios muy finos
  • Fácil entrada y salida de gas mediante tubos con paredes rígidas (p. ej. PTFE) que se puede conectar a los cuellos roscados con juntas roscadas de laboratorio BOLA™
  • Los tubos elásticos se pueden conectar mediante conectores de manguera
  • Característica especial: el cuerpo del distribuidor se puede girar independientemente del tapón de rosca (el distribuidor completamente montado se puede retirar y fijar en otro frasco sin riesgo de desorganizar los tubos)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Capacidad (imperial) 34 oz
Material Vidrio borosilicatado, PTFE
Tipo Rosca de frasco: GL 45
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 256 mm