Learn More
Bohlender™ Frascos de depurador Vitrum BOLA™
Código de producto. 15659384
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Altura (métrico):
186 mm
256 mm
Tipo:
Rosca de frasco: GL 45
Rosca de frasco: GLS 80
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tipo unitSize
15659384 500 mL 186 mm Rosca de frasco: GLS 80 cada uno
17127534 1000 mL 256 mm Rosca de frasco: GL 45 cada uno
17137534 1000 mL 256 mm Rosca de frasco: GLS 80 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15659384 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor N166234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    178.85€ / paquete de 1
    Ahorro 31.15€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de depurador Vitrum con dos cuellos roscados GL 18 laterales en un frasco de vidrio borosilicatado.
  • Consta de cuerpo de PTFE con tapón de rosca y dos cuellos roscados GL 18 laterales
  • Frasco idóneo fabricado con vidrio de borosilicato, así como un tubo de entrada FEP y un distribuidor de gas con orificios muy finos
  • Fácil entrada y salida de gas mediante tubos con paredes rígidas (p. ej. PTFE) que se puede conectar a los cuellos roscados con juntas roscadas de laboratorio BOLA™
  • Los tubos elásticos se pueden conectar mediante conectores de manguera
  • Característica especial: el cuerpo del distribuidor se puede girar independientemente del tapón de rosca (el distribuidor completamente montado se puede retirar y fijar en otro frasco sin riesgo de desorganizar los tubos)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 19,2 oz
Material Vidrio borosilicatado, PTFE
Tipo Rosca de frasco: GLS 80
Altura (imperial) 7,3 in
Altura (métrico) 186 mm