Learn More
Bohlender™ Piezas interiores de repuesto BOLA™
Código de producto. 17147224
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
17147224 GL 14 paquete de 2
1 options
Código de producto. 17147224
Marca: Bohlender™ D59762
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Piezas internas de repuesto de PTFE, ETFE y/o FKM.
  • Consta de un anillo en V (de ETFE), un anillo cónico y otro de sellado (ambos de PTFE), así como una junta tórica (de FKM)
  • Para tubos con diámetros inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
  • Muy buena resistencia química
  • El medio solo está expuesto al PTFE
Especificaciones
Material PTFE, ETFE, FKM
Para utilizar con Tubo con DE de 6,35 mm
Tamaño de los tubos < 3 mm
Tamaño de rosca GL 14