Learn More
Bohlender™ Rollos de tubos de PTFE BOLA™, 5 m de largo, 1 mm de grosor
Código de producto. 17117944
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in, 6,35 mm
0,31 in, 8 mm
0,4 in, 10 mm
0,47 in, 12 mm
Presión máxima:
28 bar
35 bar
46 bar
64 bar
Flexibilidad:
Radio de curvatura de 100 mm
Radio de curvatura de 144 mm
Radio de curvatura de 40 mm
Radio de flexión de 64 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Flexibilidad Tamaño de la unidad
17117944 8 mm 0,4 in, 10 mm 35 bar Radio de curvatura de 100 mm cada uno
17127944 10 mm 0,47 in, 12 mm 28 bar Radio de curvatura de 144 mm cada uno
17107944 6 mm 0,31 in, 8 mm 46 bar Radio de flexión de 64 mm cada uno
17117674 4,35 mm 0,25 in, 6,35 mm 64 bar Radio de curvatura de 40 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17117944 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S201060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.95€
    133.56€ / paquete de 1
    Ahorro 96.39€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Rollos para tubos de PTFE envasados individualmente con una longitud de rollo de 5 metros.
  • Apariencia de translúcidos a blancos lechosos
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
  • Pirorretardantes conforme a UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo
  • Se puede esterilizar en ETO
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,31 in
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,4 in, 10 mm
Longitud global (imperial) 16,4 ft
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,04 in
Grosor (métrico) 1 mm
Flexibilidad Radio de curvatura de 100 mm
Presión máxima 35 bar