Learn More
Bohlender™ Rollos de tubos de PTFE BOLA™, 5 m de largo, 1,19 mm de grosor
Product Code. 17197934
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,16 in
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro interior (imperial) Unit Size
17197934 0,16 in cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17197934 Supplier Bohlender™ Supplier No. S201041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.30€
    133.56€ / paquete de 1
    Ahorro 103.74€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rollos para tubos de PTFE envasados individualmente con una longitud de rollo de 5 metros.
  • Apariencia de translúcidos a blancos lechosos
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
  • Pirorretardantes conforme a UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo
  • Se puede esterilizar en ETO
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,16 in
Diámetro interior (métrico) 3,96 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in, 6,35 mm
Longitud global (imperial) 16,4 ft
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,05 in
Grosor (métrico) 1,19 mm
Flexibilidad Radio de curvatura de 34 mm
Presión máxima 56 bar