Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Código de producto. 17107594
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,05 in
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
17107594 0,05 in 10 metros
1 options
Código de producto. 17107594 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S181018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    30.10€ / 10 metros
    Ahorro 6.65€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubing made of virgin PTFE.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Diámetro interior (métrico) 1,2 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,07 in, 1,8 mm
Grosor (imperial) 0,012 in
Grosor (métrico) 0,3 mm
Color Translúcido a blanco lechoso
Flexibilidad Radio de curvatura de 8 mm
Presión máxima 70 bar