Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Código de producto. 10508082
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10mm de D.E., 7,5mm de D.I.
14mm de D.E., 10mm de D.I.
18mm de D.E., 16mm de D.I.
1 mm de diámetro interno, 0,05 mm de diámetro interno
2,5mm de D.E., 1,5mm de D.I.
2,5mm de D.E., 1,9mm de D.I.
20mm de D.E., 18mm de D.I.
5,0mm de D.E., 4,0mm de D.I.
8mm de D.E., 8mm de D.I.
D.E. de 16 mm, D.I. de 14 mm
DE de 16 mm, DI de 12 mm
DE de 3 mm, DI de 1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
3 metros
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
10508082 DE de 16 mm, DI de 12 mm 1 metro
15223179 2,5mm de D.E., 1,5mm de D.I. 10 metros
13259662 1 mm de diámetro interno, 0,05 mm de diámetro interno paquete de 10
15233179 2,5mm de D.E., 1,9mm de D.I. 10 metros
15203189 8mm de D.E., 8mm de D.I. 3 metros
10279120 14mm de D.E., 10mm de D.I. 1 metro
10065180 D.E. de 16 mm, D.I. de 14 mm 1 metro
10025190 18mm de D.E., 16mm de D.I. 1 metro
12675660 DE de 3 mm, DI de 1,5 mm 10 metros
10750242 10mm de D.E., 7,5mm de D.I. 1 metro
10555362 20mm de D.E., 18mm de D.I. 1 metro
15263179 5,0mm de D.E., 4,0mm de D.I. 3 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10508082 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S181070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2362.00€
    117.52€ / 1 metros
    Ahorro 2244.48€
    95% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apariencia de translúcidos a blancos lechosos. Presenta una alta resistencia química y soporta temperaturas de -200 a +260 °C. Ideal para aplicaciones de cromatografía líquida.
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características de deslizamiento
  • Muy buenas características dieléctricas
  • Pirorretardante según UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
  • Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Grosor (métrico) 2 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Tamaño de los tubos DE de 16 mm, DI de 12 mm
Método de esterilización Autoclave y óxido de etileno
Color Blanco translúcido
Flexibilidad Radio de curvatura de 128 mm
Presión máxima 46 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos