Learn More
Bohlender™ Fundas de PTFE BOLA™ con anillo de agarre
Código de producto. 10480152
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Translúcido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10480152 Translúcido 1 PCS
1 options
Código de producto. 10480152 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H 93309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.07€
    24.25€ / paquete de 1
    Ahorro 108.82€
    81% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Cree conexiones esmeriladas estancas a los gases, los líquidos y el vacío con estos manguitos. Los manguitos de PTFE BOLA™ Bohlender™ BOLA PTFE con anillo de sujeción tienen una fabricación sólida para su uso continuado y una resistencia quími
  • De PTFE con un anillo de ajuste y anillos de sellado en el exterior
  • Sellado hermético de alto vacío
  • Baja tasa de fuga: < 0,0001 mbar x l/s
  • Los anillos de sellado son de fácil acceso y, por lo tanto, son fáciles de limpiar
  • Reutilizable
  • Intervalo de temperatura: De - 200 a + 250°C
Especificaciones
Cantidad 1/paq.
Tipo Manguito con anillo de sujeción
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño 45/40
Color Translúcido