Learn More
Bohlender™ Adaptador de receptor de PTFE BOLA™
Descripción
- Adaptador de receptor de PTFE
- Cono de junta esmerilada y conector de tamaño 29
- Tamaño 19 de conector adicional para llave de paso de vacío (BOLA, n.ºde referencia B 293-02)
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Descripción | Cono: NS 29/32; toma: NS 19/26 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Tamaño de rosca | Toma lateral: NS 29/32 |
| Color | Blanco |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Tipo de producto | Adaptador receptor |