Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador de hélice Mini BOLA de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 6 mm |
| Incluye | Tres hojas angulares en ángulo de 45° |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Varilla agitadora con hélice pequeña |
| Material | PTFE |