Learn More
Bohlender™ Tapas de PTFE BOLA™
Código de producto. 10730223
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
94 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10730223 94 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10730223 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H 92711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.15€
    47.29€ / paquete de 1
    Ahorro 10.86€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Para su uso con vasos de precipitados de PTFE BOLA.Las tapas de PTFE BOLA están disponibles en diversos tamaños.
  • Tapa de PTFE blanca
  • Con borde de centrado
  • Resistencia química universal
Compliance
FDA
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 94 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados BOLA (PN: A 136-11)
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) +250 °C
Tipo Tapa con borde de centrado