Learn More
Bohlender™ Adaptadores de tubo acodados BOLA™ de PTFE
Código de producto. 10258590
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
10 mm
Longitud global (métrico):
39 mm
43 mm
Tamaño de rosca:
M 14 x 2
M 18 x 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) Tamaño de rosca unitSize
10258590 10 mm 43 mm M 18 x 2 cada uno
10600752 6 mm 39 mm M 14 x 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10258590 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D50412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen resistencia química universal y soportan presiones de hasta 5 bar.
  • Accesorio para tubo acodado de PTFE
  • Dos conexiones con tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • Apto para vacío
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Descripción (L × Al): 43 x 43mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 43 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Tamaño de rosca M 18 x 2
Forma En forma de codo
Color Blanco
Presión máxima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Tipo de producto Racor de tubo