Learn More
Bohlender™ Válvulas de bola GL de 3 vías de PTFE BOLA™
Código de producto. 10033241
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 25
GL 32
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10033241 GL 25 cada uno
10658641 GL 14 cada uno
10489571 GL 32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10033241 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor E66730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte los tubos y distribuya líquidos o gases con estas válvulas.Las válvulas de bola de PTFE están diseñadas para una desconectarse de forma rápida y fácil el flujo.
Válvula de tres vías con orificio en forma de L y tres conexiones con rosca GL
  • Tapón de llave de paso con forma de bola para una excelente estanqueidad
  • Válvula de cierre de libre movimiento
  • Adecuadas para presiones de hasta 12 bar máximo y para vacío
  • Resistencia química universal
  • El producto líquido solo queda expuesto al PTFE
  • Ideal para conectar tubos por medio de juntas de rosca BOLA Laboratory
Compliance
FDA
Especificaciones
Descripción (L × F × Al): 90 x 50 x 98mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 90 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubos de conexión para la distribución de líquidos o gases
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Tamaño de los tubos (L x Pr x Al) 90 x 50 x 98mm
Tamaño de rosca GL 25
Color Blanco
Presión máxima 12 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Orificio en forma de L de tres vías