Learn More
Bohlender™ Racores de extremo de tubo de polipropileno BOLA™
Descripción
- Con rosca macho UNF ¼ pulg. 28 G
- Las arandelas fabricadas con PA se incluyen en la entrega
- Colores: natural, negro, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y gris
- Muy buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Propiedades de resistencia | Muy buena resistencia química |
| Tamaño de los tubos | 1,6 x 3,2 mm (DI x DE) |
| Tamaño de rosca | Rosca macho UNF 1/4 pulg.; 28 G |
| Color | Surtido |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Tipo de producto | Adaptador de extremo de tubo |