Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tubo de PFA, 0,75 mm de grosor
Código de producto. 17127614
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,06 in
Tamaño de la unidad:
5 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
17127614 0,06 in 5 metros
1 options
Código de producto. 17127614 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S 181103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.17€
    78.00€ / 5 metros
    Ahorro 18.17€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Tubos de PFA estancos a los gases.
  • Tubos estancos a los gases
  • No poroso
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
  • Pirorretardante según UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
  • Resistencia mecánica incluso a altas temperaturas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 0,12 in, 3 mm
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,75 mm
Color Transparente
Flexibilidad Radio de curvatura de 12 mm
Presión máxima 140 bar