Learn More
Bohlender™ Conectores de manguera de PFA y PTFE BOLA™ sin tuerca
Código de producto. 10486591
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 18
GL 25
GL 32
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10486591 GL 32 cada uno
10573132 GL 25 cada uno
10699462 GL 18 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10486591 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D56832
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen resistencia química universal y son aptos para el vacío.Incluye labio de sellado elástico y junta tórica de FKM
  • Conectores de manguera GL 14 y GL 18 de PFA
  • Conectores de manguera GL 25 y GL 32 de PTFE
  • Con labio de sellado elástico y junta tórica de FKM
  • Disponible como tipo recto o doblado
  • Para temperaturas de trabajo de hasta un máximo de +200 °C
  • El producto líquido solo está expuesto a PFA o PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 21 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 65 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Tamaño de rosca GL 32
Forma Disponible como tipo recto o doblado
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Conector de manguera