Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles de PFA BOLA™, 1 m
Descripción
Tubos corrugados con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal y los extremos de los tubos cilíndricos con una longitud de 40 mm que pueden, por ejemplo, conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de mangueras. Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA, la conexión completamente hermética y adecuada para el vacío.
- Ideal para conexiones con vibraciones
- Se puede utilizar con un radio de curvatura pequeño
- Para la compensación de expansiones térmicas
- Para una fácil manipulación de líquidos
- De flexibles a altamente flexibles
- El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
- No poroso
- Translúcido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | PFA |
| Longitud global (métrico) | 1 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Conectados directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de mangueras |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -270 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | NW 10 |
| Tamaño de puerto | NW 10 |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |