Learn More
Bohlender™ Tubos corrugados de PFA BOLA™
Código de producto. 10777512
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,3 mm
7,7 mm
9,7 mm
12,4 mm
13,7 mm
19,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10777512 4,3 mm 1 metro
10534592 9,7 mm 1 metro
10459001 19,8 mm 1 metro
10787512 7,7 mm 1 metro
10564592 13,7 mm 1 metro
10227071 12,4 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10777512 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S182001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal y se pueden acortar fácilmente mediante un cortador de tubos.El tubo corrugado de PFA es el tubo perfecto para líquidos o gases agresivos y puros.
  • De flexibles a altamente flexibles
  • El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
  • No poroso
  • Translúcido
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo
  • Resistencia química ca
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,3 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 6,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Para gases o líquidos puros y agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Anchura (métrico) 4,5 mm
Color Transparente
Flexibility Radio de curvatura de 5 mm
Presión máxima 1,7 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos corrugados