Learn More
Bohlender™ Cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ (SG-MRK)
Descripción
- Combinación perfecta entre el eje de transmisión con rodamientos de bolas, el rotor y el rodamiento inferior fabricados con PTFE/PEEK y un conductor de vidrio borosilicatado
- Requiere poco espacio debido a la construcción compacta
- No hay fugas ni efectos de memoria debido a un rotor soldado no poroso
- El rotor sujeta el eje del agitador mediante tres pernos que están fijados en los orificios alisados del eje del agitador
- Esto proporciona una transmisión de energía óptima y una fijación segura
- El cuadrado de 6 mm se puede fijar en el acoplamiento del agitador o en el propio agitador
- Transmisión potente
- Para tamaño de toma de tierra 19/26:15 Ncm
- Para tamaños de toma de tierra 29/32 y 45/40:50 Ncm
- No se necesita engrasar
- Todos los productos expuestos al medio no contienen nada de metales
- Excelente resistencia química
- Utilización en seco segura
- Larga durabilidad
- Diámetro exterior del eje de transmisión que ocupa menos espacio.
- Para tamaño de toma de tierra 19/26:28 mm
- Para tamaños de toma de tierra 29/32 y 45/40:38 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 0,24 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 6 mm |
| Altura (imperial) | 3,5 in |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Longitud de inmersión | 28 mm |
| Velocidad | Máximo 1500 rpm |
| Junta cónica estándar | NS 19/26 |
| Temperatura (métrico) | Máximo 250 °C |
| Material | PTFE/PEEK, vidrio de borosilicato |