Learn More
Bohlender™ Tapas BOLA™
Código de producto. 17157384
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados BOLA™ A136-03
Vaso de precipitados BOLA™ A136-04
Vaso de precipitados BOLA™ A136-05
Diámetro exterior (métrico):
27 mm
35 mm
40 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,1 in
1,4 in
1,6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
17157384 Vaso de precipitados BOLA™ A136-03 27 mm 1,1 in paquete de 2
17167384 Vaso de precipitados BOLA™ A136-04 35 mm 1,4 in paquete de 2
17177384 Vaso de precipitados BOLA™ A136-05 40 mm 1,6 in paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17157384 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H92703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    16.51€ / paquete de 2
    Ahorro 4.49€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapas de cierre hermético fabricadas con PTFE.
  • Tapa con borde de centrado
  • Adecuado para vasos de precipitados BOLA™™
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in
Diámetro exterior (métrico) 27 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados BOLA™ A136-03