Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubos con junta esmerilada BOLA™, PTFE
Código de producto. 10659791
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10mm de D.E., 8,5mm de D.I.
6mm de D.E., 5mm de D.I.
Tamaño de rosca:
M 14 x 2
M 18 x 2
Descripción:
Junta esmerilada NS 14/23
Junta esmerilada NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de rosca Descripción unitSize
10659791 10mm de D.E., 8,5mm de D.I. M 18 x 2 Junta esmerilada NS 29/32 cada uno
10013291 6mm de D.E., 5mm de D.I. M 14 x 2 Junta esmerilada NS 29/32 cada uno
10349231 6mm de D.E., 5mm de D.I. M 14 x 2 Junta esmerilada NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10659791 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H100112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión de tubos o tubos a recipientes con junta esmerilada.Los accesorios para BOLA son ideales para insertar y fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables.
  • Accesorio de PTFE
  • Para la transición de las juntas esmeriladas a las roscas métricas para la conexión de tubos de pared dura (por ejemplo,PTFE, PFA o FEP).
  • Tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Cuerpo con anillos y agarre moleteado para la apertura
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Descripción Junta esmerilada NS 29/32
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 8,5 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Conexión de tubos o tubos a recipientes con junta esmerilada
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Tamaño de los tubos 10mm de D.E., 8,5mm de D.I.
Tamaño de rosca M 18 x 2
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Tipo de producto Racor para tubo con junta esmerilada