Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles BOLA™, NW 23
Código de producto. 17137634
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
NW 23
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
17137634 NW 23 cada uno
1 options
Código de producto. 17137634 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S182284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    307.13€ / paquete de 1
    Ahorro 259.87€
    45% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos flexibles con extremos cilíndricos para mejorar la conexión.
  • Tubos corrugados con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal
  • Los extremos de los tubos cilíndricos con una longitud de 40 mm que, por ejemplo, se pueden conectar directamente a los racores, llaves de paso o conectores de manguera
  • Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA™, la conexión completamente hermética y adecuada para el vacío
  • De flexibles a altamente flexibles
  • El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
  • No poroso
  • Translúcido
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 20,9 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 25,4 mm
Longitud global (imperial) 8,2 ft
Longitud global (métrico) 2,5 m
Para utilizar con Juntas roscadas de laboratorio BOLA™
Tamaño de los tubos NW 23
Flexibilidad Radio de curvatura de 40 mm
Presión máxima 1,2 bar