Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles BOLA™, NW 16
Código de producto. 17117634
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
NW 16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
17117634 NW 16 cada uno
1 options
Código de producto. 17117634 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S182272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.02€
    191.89€ / paquete de 1
    Ahorro 177.13€
    48% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Tubos flexibles con extremos cilíndricos para mejorar la conexión.
  • Tubos corrugados con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal
  • Los extremos de los tubos cilíndricos con una longitud de 40 mm que, por ejemplo, se pueden conectar directamente a los racores, llaves de paso o conectores de manguera
  • Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA™, la conexión completamente hermética y adecuada para el vacío
  • De flexibles a altamente flexibles
  • El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
  • No poroso
  • Translúcido
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 14 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (imperial) 8,2 ft
Longitud global (métrico) 2,5 m
Para utilizar con Juntas roscadas de laboratorio BOLA™
Tamaño de los tubos NW 16
Flexibilidad Radio de curvatura de 28 mm
Presión máxima 2 bar