Learn More
Bohlender™ Accesorios de tubo GL acodados BOLA™, PTFE
Descripción
- Utilice como reducción para conectar diferentes diámetros de tubos
- Accesorio de tubo en forma de codo de PTFE
- Dos conexiones con rosca GL
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PTFE |
| Longitud global (métrico) | 37 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar diferentes diámetros de tubos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Forma | En forma de codo, dos conexiones |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |