Learn More
Bohlender™ Tapones eco para llaves de paso BOLA™ con orificio, cono de 1:10, de PP
Descripción
- Con orificio
- Superficie lisa
- Agarre y tuerca de polipropileno
- Conicidad 1:10
- Arandela incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Descripción | Conicidad 1:10 |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | NS 18,8 x 37 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rosca M 10 |
| Color | Rojo |