Learn More
Bohlender™ Racores de extremo de tubo doble BOLA™
Descripción
- Fabricado con PTFE
- Dos roscas macho UNF de 1/4 pulg. 28 G
- Unidad de embalaje:10 piezas; las diferentes cantidades de pedido se redondean hasta un factor de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 10 paq. |
| Tamaño de rosca | UNF de 0,63 cm (0,25 pulg) calibre 28 |
| Para utilizar con | Tubos (DI x DE): 1,6 x 3,2 mm |
| Material | PTFE |