Learn More
Bohlender™ Juntas de doble cara BOLA™, 6,6 mm de altura
Código de producto. 17107444
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 11 a 13 mm de diámetro.
Tubos de 7,5 a 9 mm de diámetro.
Tubos de 9 a 11 mm de diámetro.
Diámetro interior (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) unitSize
17107444 Tubos de 11 a 13 mm de diámetro. 12 mm paquete de 5
17187434 Tubos de 7,5 a 9 mm de diámetro. 8 mm paquete de 5
17197434 Tubos de 9 a 11 mm de diámetro. 10 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17107444 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H97736
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Juntas de doble cara con anillo de silicona y arandela de PTFE de doble cara.
  • Anillo de silicona con arandela de PTFE de doble cara
  • Después del montaje, el producto solo se expone al PTFE
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Para utilizar con (aplicación) Rosca GL 25
Para utilizar con (equipo) Tubos de 11 a 13 mm de diámetro.
Altura (métrico) 6,6 mm
Diameter (English) Outside 0,9 in
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Material PTFE, silicona