Learn More
Bohlender™ Juntas de doble cara BOLA™, 4,6 mm de altura
Descripción
- Anillo de silicona con arandela de PTFE de doble cara
- Después del montaje, el producto solo se expone al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Rosca GL 18 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos con diámetro de 9 a 11 mm |
| Altura (métrico) | 4,6 mm |
| Diameter (English) Outside | 0,63 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 16 mm |
| Material | PTFE, silicona |