Learn More
Bohlender™ Conos de sellado doble BOLA™ para pernos de conexión
Código de producto. 17177354
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubo con DE de 1,6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
17177354 Tubo con DE de 1,6 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 17177354 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor F 83710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.67€
    25.43€ / paquete de 5
    Ahorro 9.24€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Conos de sellado doble para pernos de conexión.
  • Cono de repuesto para sellado por los dos lados fabricado con polieteretercetona (PEEK)
  • Adecuado para pernos de conexión, n.º de cat.de cat. F 836-10
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pernos de conexión n.º de cat. F 836-10
Para utilizar con Tubo con DE de 1,6 mm
Material PEEK