Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador de discos BOLA™ para NW 150
Código de producto. 10064374
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
Longitud (imperial):
24 in
39 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) unitSize
10064374 600 mm 24 in cada uno
17157154 1000 mm 39 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10064374 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C59842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los ejes del agitador de discos incluyen un eje de acero inoxidable con revestimiento de fluoroplástico.
  • PTFE-jacketed stainless steel shaft
  • Discoidal stirrer blade with six radial paddles completely made of PTFE
  • Similar to a 'Rushton Turbine' stirrer shaft
  • Universal chemical resistance since product is only exposed to PTFE
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) 0,4 in
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Altura de la hoja (imperial) 1,1 in
Para utilizar con (aplicación) NW 150
Altura de la hoja (métrico) 28 mm
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 600 mm
Radio (métrico) 35 mm
Grosor (imperial) 0,16 in
Grosor (métrico) 4 mm
Tipo Diámetro de sujeción: 8 mm
Anchura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 140 mm
Recubrimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Material Acero inoxidable